Läs mer
Svavelsyra Min 90% d=1,83, SLR, Extra Pure, för mjölktestning, (Gerber-test), Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
H2O4S, CAS-nummer-7664-93-9, elektrolytsyra, doppsyra, divätesulfat, acide sulfurique, acidum sulfuricum, batterisyra, svavelsyra, mattlingsyra, olja av vitriol, vitriolbrun olja, 2,5 L, 290 grader C, CHE8BI.06g, färglös, 396g/mol,26g, färglös QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svavelsyra
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 10 °C |
| Kokpunkt | 290 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Ångtryck | 1mmHg 146 |
| Kvantitet | 1 L |
| Viskositet | 21 mPa vid 25 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid |
| Visa mer |