Läs mer
Svavelsyra Min 90% d=1,83, SLR, Extra Pure, för mjölktestning, (Gerber-test), Fisher Chemical™
Produktkod. p-8825000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 15938916
Brand: Fisher Chemical S/9360/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
H2O4S, CAS-nummer-7664-93-9, elektrolytsyra, doppsyra, divätesulfat, acide sulfurique, acidum sulfuricum, batterisyra, svavelsyra, mattlingsyra, olja av vitriol, vitriolbrun olja, 2,5 L, 290 grader C, CHE8BI.06g, färglös, 396g/mol,26g, färglös QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svavelsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
pH 1
Färg Färglös
Smältpunkt 10°C
Kokpunkt 290 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 1mmHg 146
Kvantitet 1 L
Viskositet 21mPa at 25°C
Fysisk form Vätska
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid
Formel vikt 98.07g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.