Läs mer
Svavelsyra Min 95 %, för elektronisk användning (MOS), Fisher Chemical™
Produktkod. 12646777 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
HDPE-plastflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12646777 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10172350 2.5 L HDPE-plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12646777 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/9222/PC17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Svavelsyra Min 95 %, för elektronisk användning (MOS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
pH 1
Färg Färglös
Smältpunkt 10 °C
Kokpunkt 290 °C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Ångtryck 1mmHg 146
Kvantitet 2.5 L
Viskositet 21 mPa vid 25 °C
Fysisk form Vätska
Formel vikt 98,07 g/mol