Läs mer
Svavelsyra (Optima™ ), Fisher Chemical™
Produktkod. 11944091 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
FEP-flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11944091 500 mL FEP-flaska 500ml
11934091 250 mL FEP-flaska 250ml
11924091 1 L FEP-flaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11944091 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A468500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
  • Intyg om partianalys medföljer varje flaska.
  • Idealisk för analys av ICP-MS och högupplösta ICP- MS.
  • Utvärderad för 65 metaller vid låga ppt-koncentrationer.
  • Tillverkad, renad och förpackad i ett klass 1000 renrum.
  • Förpackad i speciellt rengjord Teflon FEP för PFA-flaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
  • Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället finns på COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric Acid
pH 0.3
Färg Färglös till Brun
Smältpunkt 10 °C
Kokpunkt 290 °C
Densitet 1.84g/cm³
Förpackning FEP-flaska
Ångtryck <0,001 mmHg vid 20 °C
Analyscertifikat Certifikat för lotanalys ingår i varje flaska.
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
UN-nummer 1830
Merck Index 15, 9104
Formel vikt 98.07
Kvalitet OPTIMA