Läs mer
Svavelsyra (Optima™ ), Fisher Chemical™
Produktkod. p-20549 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
FEP-flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Produktkod. 11934091
Brand: Fisher Chemical undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Intyg om partianalys medföljer varje flaska.
  • Idealisk för analys av ICP-MS och högupplösta ICP-MS.
  • Utvärderad för 65 metaller vid låga ppt-koncentrationer.
  • Tillverkad, renad och förpackad i ett klass 1000 renrum.
  • Förpackad i speciellt rengjord Teflon FEP för PFA-flaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
  • Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället finns på COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric Acid
pH 0.3
Färg Färglös till Brun
Smältpunkt 10°C
Kokpunkt 290 °C
Densitet 1.84g/cm³
Förpackning FEP-flaska
Ångtryck <0.001 mmHg at 20°C
Analyscertifikat Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
UN-nummer 1830
Merck Index 15, 9104
Formel vikt 98.07
Kvalitet OPTIMA
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.