Läs mer
Sulfuric Acid, Pure, Fuming, Fisher Chemical
Produktkod. 10222282 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10222282 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10222282 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/9440/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Färg Brun
CAS 8014-95-7
Smältpunkt 2°C
Kokpunkt 138°C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Ångtryck 1mmHg 146
Kvantitet 500 mL
Molekylformel H2O7S2
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00137792
Synonym oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
InChI-nyckel HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra; svaveltrioxid
Molekylvikt (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formel vikt 178.14g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.