Läs mer
Svavelsyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. EUR, 95-97 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric acid |
| Namnnotering | Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 95-97% |
| Kokpunkt | 310°C |
| CAS Min % | ≥50.0000%, ≥1.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <5.0000% |
| Densitet | 1.840 g/cm3 |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Linjär formel | H2SO4 |
| UN-nummer | UN1830 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfuric acid
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid