Läs mer
Svavelsyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. EUR, 95-97 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15690850 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15690850 4 x 2.5 L Plastflaska Paket med 4
15660850 1 L Plastflaska 1 L
15680850 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15670850 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15630860 5 L Plastflaska 5 L
15640860 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15600860 4 x 2.5 L Glass Bottle Paket med 4
15610860 4 x 5 L Plastflaska Paket med 4
15620860 50 kg Metalltrumma 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15690850 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 072084X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. euro, 95-97 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Spécification
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Namnnotering Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 95-97%
Kokpunkt 310°C
CAS Min % ≥50.0000%, ≥1.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <5.0000%
Densitet 1.840 g/cm3
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 4 x 2.5 L
Linjär formel H2SO4
UN-nummer UN1830
Beilstein 2037554
Formel vikt 98.08
Kvalitet puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Mention de danger
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Conseils de prudence
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.