Läs mer
Svavelsyra, Puriss. pa, för bestämning av Hg, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 95,0-97,0 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15623120 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Paket med 4
Paket med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15623120 50 kg Metalltrumma 50kg
15663110 1 L Glasflaska 1 L
15653110 1 L Plastflaska 1 L
15683110 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15673110 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15633120 5 L Plastflaska 5 L
15643120 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15603120 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15693110 4 x 2.5 L Plastflaska Paket med 4
15613120 4 x 5 L Plastflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15623120 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3074350KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. pa, för bestämning av Hg, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 95,0–97,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Namnnotering Puriss. p.a., for determination of Hg, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
Kokpunkt 310°C
CAS Min % ≥50.0000%, ≥1.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <5.0000%
Densitet 1.840 g/mL at 25 °C(lit.)
Förpackning Metalltrumma
Rester efter antändning ≤5ppm
Ångtryck 1mmHg (146°C)
Kvantitet 50 kg
Linjär formel H2SO4
UN-nummer UN1830
Beilstein 2037554
Formel vikt 98.08
Procent renhet 95 to 97%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.