Läs mer
Svavelsyra, Puriss. pa, för bestämning av Hg, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 95,0-97,0 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15663110
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Paket med 4
Paket med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15663110 1 L Glasflaska 1 L
15653110 1 L Plastflaska 1 L
15683110 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15673110 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15633120 5 L Plastflaska 5 L
15643120 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15603120 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15693110 4 x 2.5 L Plastflaska Paket med 4
15613120 4 x 5 L Plastflaska Paket med 4
15623120 50 kg Metalltrumma 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15663110 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 307431LGL
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. pa, för bestämning av Hg, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 95,0–97,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric Acid
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densitet 1.840g/mL at 25°C
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning ≤5ppm
Ångtryck 1mmHg (146°C)
Kvantitet 1 L
Linjär formel H2SO4
UN-nummer 1830
Beilstein 2037554
Formel vikt 98.08g/mol
Procent renhet 95 to 97%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.