Produktkod. 10254150
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
10254150
1 L
HDPE plastflaska
1 L
10538620
2.5 L
HDPE plastflaska
2.5 L
10634922
10 L
Väska i låda
10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
10254150
Leverantör
Fisher Chemical
Leverantörsnummer
J/8470/PB15
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS
7664-93-9
Molekylformel
H2O4S
Molekylvikt (g/mol)
98.07
MDL-nummer
MFCD00064589
InChI-nyckel
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID
1118
ChEBI
CHEBI:26836
IUPAC-namn
svavelsyra
LEDER
OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Färg
Färglös
Kokpunkt
100 °C
Förpackning
HDPE plastflaska
Kvantitet
1 L
Fysisk form
Vätska
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .