Läs mer
Svavelsyralösning 0,05 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10528620 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ampules
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10528620 6 Ampules 6 ampuller
10325760 1 Ampule 1 ampull
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10528620 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/8460C/90
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
H2O4S, CAS-nummer-7664-93-9, acide sulfurique, acidum sulfuricum, batterisyra, divätesulfat, doppsyra, elektrolytsyra, mattsyra, olja av vitriol, svavelsyra, vitriol brun olja, 6AMP, 100 grader C, CHE6BI:2683, Färglös QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svavelsyra, 64589, 98.072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
pH 1.5
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning Ampull
Ångtryck 1 mmHg vid 20 °C
Kvantitet 6 Ampules
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid 0.05M (0.1N) solution (0.5M (1N) Concentrate)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid