Läs mer
Svavelsyralösning 0,05 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10244150 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastic container
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Produktkod. 10244150
Brand: Fisher Chemical J/8460/24
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning Väska i låda
Ångtryck 1mmHg at 20°C
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska