Läs mer
Sulfuric Acid Solution, 0.05M, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15653590 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15653590 500 mL 500ml
15633590 1 L 1 L
15643590 2 L 2 L
15663590 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15653590 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 319589500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Volumetric, 0.05 M H2SO4 (0.1N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn sulfuric acid
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric Acid Solution
Koncentration 0.05M
Densitet 1.005g/mL at 25°C
Kvantitet 500 mL
Linjär formel H2SO4
UN-nummer 3264
Beilstein 2037554
Formel vikt 98.08g/mol