Läs mer
Svavelsyralösning 0,1M (0,2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastic container
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Beskrivning
Svavelsyralösning 0,1M (0,2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Förpackning | Väska i låda |
| Ångtryck | 1mmHg at 20°C |
| Kvantitet | 10 L |
| Fysisk form | Vätska |