Läs mer
Svavelsyralösning 0,1M (0,2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterDescription
Svavelsyralösning 0,1M (0,2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
Specifications
Specifications
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Ångtryck | 1 mmHg vid 20 °C |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |