Läs mer
Svavelsyralösning 0,1M (0,2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 12646727 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastic container
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Produktkod. 12646727
Brand: Fisher Chemical J/8450/25
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Svavelsyralösning 0,1M (0,2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn sulfuric acid
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
Förpackning Plastic container
Ångtryck 1mmHg at 20°C
Kvantitet 25 L
Fysisk form Liquid