Läs mer
Sulfuric Acid Solution, 0.25M in H2O, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15627500 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15627500 500 mL Poly bottle 500ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15627500 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 93124500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid solution
Namnnotering 0.25M in H2O, for ion chromatography
CAS 7664-93-9
Densitet 1.02g/mL at 20°C
Förpackning Poly bottle
Kvantitet 500 mL
Molekylformel H2O4S
Linjär formel H2SO4
Fysisk form Clear liquid
MDL-nummer MFCD00064589
UN-nummer UN3264
Beilstein 2037554
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol