Läs mer
Svavelsyralösning, 0,25 M, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Produktkod. 15624990 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
Plastic Bottle
VOLPAC™ BEHÅLLARE
VOLPAC™ CONTAINER
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15624990 1 L Plastflaska 1 L
15644990 5 L Plastic Bottle 5 L
15654990 5 L VOLPAC™ CONTAINER 5 L
15664990 6 x 1 L - Paket med 6
15614990 10 L VOLPAC™ BEHÅLLARE 10 L
15604990 10 L - 10 L
15634990 4 x 5 L Plastic Bottle Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15624990 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 353551L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,25 M H2SO4 (0,5N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid solution
Koncentration 0.25M
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 L
Linjär formel H2SO4
UN-nummer UN3264
Beilstein 2037554
Formel vikt 98.08g/mol
Kvalitet Reagens Ph. Eur.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid