Läs mer
Svavelsyralösning 0,5 M (1N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10428030 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
6 Ampules
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
6 ampuller
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10428030
Brand: Fisher Chemical J/8430C/90
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
pH 1
Färg Färglös
CAS 7664-93-9
Kokpunkt 120°C
Förpackning Ampull
Kvantitet 6 Ampules
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836