Läs mer
Svavelsyralösning 0,5 M (1N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
1AMP, Ampull
För volymetrisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Färglös |
| CAS | 7664-93-9 |
| Kokpunkt | 120°C |
| Förpackning | Ampull |
| Kvantitet | 1 Ampule |
| Molekylformel | H2O4S |
| Fysisk form | Vätska |
| MDL-nummer | MFCD00064589 |
| Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfuric acid, 5M solutrate concentrate for volumetric analysis (dilute 10x = 0.5M, (1N) working concentration)
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulfuric acid