Läs mer
Svavelsyralösning 0,5 M (1N), NIST Standardlösning, färdig att använda, för volumetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10418030 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10418030 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10529000 10 L Väska i låda 10 L
12688635 25 L Plastbehållare 25 L
10734761 1 L HDPE plastflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10418030 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/8430/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.93 SEK
    557.05 SEK / 2.5 L
    Save 103.88 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Svavelsyralösning 0,5 M (1N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
pH 1.5
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 1 mmHg vid 20 °C
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid