Läs mer
Svavelsyralösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M H2SO4 (1,0 N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15644980 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
Plastic Bottle
VOLPAC™ BEHÅLLARE
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15644980 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15634980 1 L Plastflaska 1 L
15674980 5 L Plastic Bottle 5 L
15684980 5 L VOLPAC™ BEHÅLLARE 5 L
15694980 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15624980 10 L VOLPAC™ BEHÅLLARE 10 L
15654980 4 x 2.5 L Plastic Bottle Paket med 4
15614980 10 L Plastic Bottle 10 L
15664980 4 x 5 L Plastic Bottle Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15644980 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 353542.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M H2SO4 (1,0 N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid solution
Koncentration 0.5M
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 L
Linjär formel H2SO4
UN-nummer UN3264
Beilstein 2037554
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Formel vikt 98.08g/mol
Kvalitet Reagens Ph. Eur.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid solution
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faresætning
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.