Läs mer
Svavelsyralösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M H2SO4 (1,0 N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15694980 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
Plastic Bottle
VOLPAC™ BEHÅLLARE
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15694980 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15634980 1 L Plastflaska 1 L
15644980 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15674980 5 L Plastic Bottle 5 L
15684980 5 L VOLPAC™ BEHÅLLARE 5 L
15624980 10 L VOLPAC™ BEHÅLLARE 10 L
15654980 4 x 2.5 L Plastic Bottle Paket med 4
15614980 10 L Plastic Bottle 10 L
15664980 4 x 5 L Plastic Bottle Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15694980 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 353546X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M H2SO4 (1,0 N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid solution
Namnnotering Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0N)
Kokpunkt 100 °C
CAS Min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Koncentration 0.5 M H2SO4 (1.0N)
CAS Max % ≤100.0000%, <5.0000%
Densitet 1.030 g/cm3
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 6 x 1 L
Linjär formel H2SO4
UN-nummer UN3264
Beilstein 2037554
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Formel vikt 98.08
Kvalitet Reagens Ph. Eur.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid