Läs mer
Svavelsyra 93-98%, Spår Metal™ , för spårmetallanalys, Fisher Chemical
Produktkod. 11315830 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11315830 1 L 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11315830 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A510P1
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Polyflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 1
Färg Färglös
CAS 7664-93-9
Smältpunkt 10 °C
Kokpunkt 290 °C
Ångtryck 1mmHg 146
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Viskositet 21 mPa vid 25 °C
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98,07 g/mol