Läs mer
Svavelsyra, TraceSELECT™ , för spåranalys,≥ 95 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15637320 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15637320 1 L Plastflaska 1 L
15657320 500 mL Plastflaska 500ml
15647320 2.5 L Plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15637320 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 847161L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
TraceSELECT™ , för spåranalys,≥ 95 %
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
  • syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
  • förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
  • reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Namnnotering TraceSELECT™, for trace analysis,≥95%
Kokpunkt 310°C
CAS Min % ≥50.0000%, ≥1.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <5.0000%
Densitet 1.840 g/mL at 25 °C(lit.)
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 1 mmHg (146°C)
Kvantitet 1 L
Linjär formel H2SO4
UN-nummer UN1830
Beilstein 2037554
Formel vikt 98.08
Procent renhet ≥95%