Läs mer
Svavelsyra, TraceSELECT™ , för spåranalys,≥ 95 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
- ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
- provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
- syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
- förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
- reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric acid |
| Namnnotering | TraceSELECT™, for trace analysis,≥95% |
| Kokpunkt | 310°C |
| CAS Min % | ≥50.0000%, ≥1.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <5.0000% |
| Densitet | 1.840 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Linjär formel | H2SO4 |
| UN-nummer | UN1830 |
| Visa mer |