Beskrivning
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
- ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
- provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
- syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
- förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
- reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric acid |
| pH | <1 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -18°C |
| Kokpunkt | 203°C |
| Densitet | 1.840g/mL at 25°C, 1.83g/mL at 20°C |
| Odör | Luktfri |
| Förpackning | Polyflaska |
| Ångtryck | 1mmHg (146°C) |
| Kvantitet | 1 L |
| Visa mer |