Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric Acid |
| Färg | Färglös |
| Namnnotering | ULTREX II |
| CAS | 7664-93-9 |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 295°C to 315°C |
| Densitet | 1.84g/cm³ |
| Analysprocentintervall | 93 to 98 % |
| Kvantitet | 500 mL |
| Molekylformel | H2O4S |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.