Läs mer
Sulfurous Acid 5 to 6% SO2, Supelco™
Produktkod. 15833950
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15833950 2.5 L 2.5 L
15823950 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15833950 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1007612500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfurous Acid 5 to 6% SO2
Densitet 1.03 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Kvalitet Ungraded