Läs mer
Svavelsyra, ACS, 6,0 % SO{2} min
Beskrivning
Svavelsyra används som reduktionsmedel, blekmedel och desinfektionsmedel. Det används för blekning av fuktad ull, halm för hattar och andra material som skadats av klor. Den finner användning som desinfektionsmedel och används externt för sin parasitdödande effekt vid olika hudsjukdomar. Dess derivat, dvs. sulfiter ingår i antiseptika, antifermenteringsmedel och antizymotika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös vätska |
| Kemiskt namn eller material | Sulfurous acid |
| Färg | Färglös |
| Namnnotering | Minst 6,0 % SO2 |
| Densitet | 1,03 g/cm3 vid 20 °C |
| Odör | Stickande lukt |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sulphurous acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfurous acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.