Läs mer
Svavelsyra, ACS, 6,0 % SO{2} min
Produktkod. 11444990
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
2000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444990 4 x 500 mL 2000ml
11434990 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033275.AY
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 7782-99-2 | H2O3S | 82,073 g/mol
Svavelsyra används som reduktionsmedel, blekmedel och desinfektionsmedel. Det används för blekning av fuktad ull, halm för hattar och andra material som skadats av klor. Den finner användning som desinfektionsmedel och används externt för sin parasitdödande effekt vid olika hudsjukdomar. Dess derivat, dvs. sulfiter ingår i antiseptika, antifermenteringsmedel och antizymotika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-99-2
Molekylformel H2O3S
Molekylvikt (g/mol) 82.073
MDL-nummer MFCD00011335
InChI-nyckel LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(=O)O
Specifikationer
Utseende Färglös vätska
Kemiskt namn eller material Sulfurous Acid
Färg Färglös
Namnnotering Minst 6,0 % SO2
Densitet 1,03 g/cm3 vid 20 °C
Odör Stickande lukt
Känslighet Luftkänslig
Kvantitet 4 x 500 mL
Fysisk form Vätska
UN-nummer 1833
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 82.08
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulphurous acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfurous acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.