Läs mer
Sulfurous Acid, Pure, Approx.6% (w/v) SO2, Fisher Chemical
Produktkod. 10395800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10395800 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 10395800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/8500/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spécification
Färg Colorless
CAS 7782-99-2
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel H2O3S
Fysisk form Liquid
MDL-nummer 11335
Synonym sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
InChI-nyckel LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(=O)O
IUPAC-namn sulfurous acid
Molekylvikt (g/mol) 82.073
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
Formel vikt 82.0722g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfurous Acid, pure, approx. 6% w/v SO15
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfurous Acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.