Läs mer
Sulfurylklorid, 1 M lösning. i diklormetan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414557
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414557 500 mL 500ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15414557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31899.AP
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134.96 g/mol
Sulfurylklorid används ofta som klorkälla. används i stor utsträckning som ett reagens vid omvandlingen av CH ? C-Cl intill aktiverande substituent såsom karbonyler och sulfoxider. Det klorerar även alkaner, alkener, alkyner, aromater, etrar (som tetrahydrofuran) och epoxider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sulfurylklorid används ofta som klorkälla. används i stor utsträckning som reagens vid omvandling av CH→ C-Cl intill aktiverande substituent såsom karbonyler och sulfoxider. Det klorerar även alkaner, alkener, alkyner,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuryl chloride
CAS 7791-25-5
Kvantitet 500 mL
Molekylformel Cl2O2S
Linjär formel SO2Cl2
MDL-nummer MFCD00011451
UN-nummer UN2922
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClS(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn sulfuryldiklorid
Molekylvikt (g/mol) 134.96
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Formel vikt 134.96
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in dichloromethane
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.352
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.