Läs mer
Svavelklorid, 97 %
Produktkod. 15472997
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15472997 250 g 250g
15482997 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15472997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089411.30
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134,96 g/mol
Sulfurylklorid används som klorerings-, sulfonerings- och klorsulfoneringsmedel. Det används också som en klorkälla och fungerar som ett reagens vid omvandlingen av C-väte till C-klor intill aktiverande substituent, nämligen karbonyler och sulfoxider. Som ett kloreringsmedel är det involverat i kloreringen av substrat som alkaner, alkener, alkyner, aromater, tetrahydrofuran och epoxider. Den finner tillämpning vid omvandling av tioler eller disulfider till deras motsvarande sulfenylklorider. Det spelar en viktig roll att behandla ull för att förhindra krympning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-25-5
Molekylformel Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 134.96
MDL-nummer MFCD00011451
InChI-nyckel YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
IUPAC-namn sulfuryldiklorid
LEDER ClS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 69 °C
Kemiskt namn eller material Sulfuryl chloride
Smältpunkt °C till 54 °C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Blandbar med bensen, toluen, kloroform, eter, koltetraklorid och glaciärättiksyra.
Formel vikt 134.96
Brytningsindex 1.4437
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.68 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuryl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuryl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.