Läs mer
Svavelklorid, 97 %
Beskrivning
Sulfurylklorid används som klorerings-, sulfonerings- och klorsulfoneringsmedel. Det används också som en klorkälla och fungerar som ett reagens vid omvandlingen av C-väte till C-klor intill aktiverande substituent, nämligen karbonyler och sulfoxider. Som ett kloreringsmedel är det involverat i kloreringen av substrat som alkaner, alkener, alkyner, aromater, tetrahydrofuran och epoxider. Den finner tillämpning vid omvandling av tioler eller disulfider till deras motsvarande sulfenylklorider. Det spelar en viktig roll att behandla ull för att förhindra krympning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 69 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sulfuryl chloride |
| Smältpunkt | °C till 54 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 kg |
| Brytningsindex | 1.4437 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Densitet | 1.68 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med bensen, toluen, kloroform, eter, koltetraklorid och glaciärättiksyra. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.