Läs mer
Sulfuryl chloride, 98.5%
Produktkod. p-41319 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10522001
Brand: Thermo Scientific Acros 169450250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-25-5
Molekylformel Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 134.96
MDL-nummer MFCD00011451
InChI-nyckel YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
IUPAC-namn sulfuryldiklorid
LEDER ClS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuryl chloride
Namnnotering 98.5%
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98.5%
Linjär formel SO2Cl2
Fieser 01,1128; 02,394; 03,276; 04,474; 05,641; 06,561; 10,375; 13,284; 14,291; 16,311
Formel vikt 134.96
Procent renhet ≥98.0% (SO2Cl2)
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.6670g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuryl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.