Läs mer
Sulfuryl Chloride, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10274350 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274350 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10274350 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/9560/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 69.1°C
Smältpunkt -54.1°C
CAS 7791-25-5
Färg Yellow
Fysisk form Liquid
Kvantitet 500 mL
Molekylformel Cl2O2S
MDL-nummer MFCD00011451
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
InChI-nyckel YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClS(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn sulfuryl dichloride
Molekylvikt (g/mol) 134.96
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Formel vikt 134.96g/mol
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Ångtryck 133mbar at 20°C
Densitet Vapor Density: 4.7
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuryl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.