Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sulindac
Produktkod. 15404299
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404299 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15404299 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61772.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 38194-50-2 | C20H17FO3S, C20H17FO3S | 356,41 g/mol
Sulindac hämmar NF-B-vägen κ. Sulindac är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel. Sulindac minskar nivån och aktiviteten av flera cyklinberoende kinaser och inducerar apoptos. Det är ett antitumörmedel. Sulindac är en hämmare av Cox-1 och Cox-2.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som hämmar cyklooxygenas-1 och inducerar apoptos i HT-29-celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38194-50-2
Molekylformel C20H17FO3S
Synonym cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid; MK-231
Specifikationer
Kvantitet 5 g
Beskrivning Gult
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
Formatera Powder
För användning med (applikation) Ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som hämmar cyklooxygenas-1 och inducerar apoptos i HT-29-celler
Formel vikt 356,41 g/mol
Smältpunkt 182 °C till 185 °C
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning