missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulindac EP Impurity B, Mikromol™

Produktkod. 30461045
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461045 4 x 25 mg
30049426 25 mg
30050427 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30461045 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0624.0200254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Sulindac EP Impurity B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulindac Sulfone
CAS 59973-80-7
Analyt- eller komponentnamn Sulindac Sulfone
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C20 H17 F O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (Z)-[5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfonyl)benzylidene]-1H-inden-3-yl]acetic Acid (Sulindac Sulfone), (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid, 1H-Indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-, (Z)-, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid, Aptosyn, Exisulind, FGN 1, Prevatec, Sulindac sulfone, cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-methylsulfonylbenzylidenyl]indene-3-acetic acid, Sulindac Related Compound B, Sulindac Impurity B
InChI formel InChI=1S/C20H17FO4S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)26(2,24)25)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
Lösningstyp Neat
LEDER CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
IUPAC-namn 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfonylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 372.41
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 372.0832 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.