Learn More
Sulindac, MedChemExpress
Description
Sulindac is used to reduce pain, swelling, and joint stiffness from arthritis. Sulindac is also used for the research of arthritis of the spine, gouty arthritis. Sulindac, as an immunomodulatory agent, can downregulate PD-L1 through the blockade of NF-κB signaling and modulates the response of pMMR colorectal cancer (CRC) to anti-PD-L1 immunotherapy, inhibits the development and progression of colorectal cancer CRC. Sulindac also inhibits TGF-β1- induced epithelial-mesenchymal transition (EMT) and suppresses lung cancer cell migration and invasion via downregulation of SIRT1.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Sulindac |
| CAS | 38194-50-2 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H17FO3S |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | MK-231 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (280.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(CC(C1=C2C=CC(F)=C1)=C(/C2=C/C3=CC=C(C=C3)S(C)=O)C)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 356.41 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?