missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulindac Methyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30052647
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052647 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052647 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0624.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Sulindac Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulindac Methyl Ester
CAS 134439-52-4
Analyt- eller komponentnamn Sulindac Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H19 F O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid methyl ester, 1H-Indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-, methyl ester, (Z)-
InChI formel InChI=1S/C21H19FO3S/c1-13-18(10-14-4-7-16(8-5-14)26(3)24)17-9-6-15(22)11-20(17)19(13)12-21(23)25-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b18-10-
LEDER COC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)S(=O)C)\c3ccc(F)cc13
IUPAC-namn methyl 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfinylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 370.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 370.1039 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.