Läs mer
Sulindac, Mikromol™
Produktkod. 18020570
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
18020570 500 mg
1 options
Produktkod. 18020570 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0624.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sulindac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulindac
CAS 38194-50-2
Analyt- eller komponentnamn Sulindac
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H17 F O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sulindac, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid, cis-5-fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid, MK-231, Aflodac, Algocetil, Arthrocine, Artribid, Citireuma, Clinoril, Clisundac, Reumofil, Reumyl, Sudac, Sulinol, Sulreuma
InChI formel InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
LEDER CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)S(=O)C
IUPAC-namn 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metyl-3-[(4-metylsulfinylfenyl)metylid] inden-1-yl]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 356.41
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 356,0882 g/mol