Läs mer
Sulindac Sulfide Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulindac Sulfide Methyl Ester |
| CAS | 106647-49-8 |
| Molekylformel | C21H19FO2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylthio)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid Methyl Ester, (Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylthio)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19FO2S/c1-13-18(10-14-4-7-16(25-3)8-5-14)17-9-6-15(22)11-20(17)19(13)12-21(23)24-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b18-10- |
| LEDER | COC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(SC)cc2)\c3ccc(F)cc13 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfanylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.44 |
| Formel vikt | 354.109 |