Läs mer
Sulindac Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulindac Sulfide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9- |
| Formel vikt | 340.0933 |
| Procent renhet | >95% |