Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sulindac Sulfide
Produktkod. 15404559
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404559 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15404559 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62104.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 32004-67-4 | C20H17FO2S, C20H17FO2S | 340,41 g/mol
Det har också visat sig hämma tillväxt och inducera apoptos i humana prostatacancerceller genom en COX-1 och COX-2 oberoende mekanism. Sulindac sulfide är ett smärtstillande medel som har antiproliferativa och apoptotiska effekter. Det hämmar uttrycket och aktiviteten av cyklooxygenas-2 i humana koloncancerceller och minskar tumörbördan hos patienter med adenomatös polypos. Humana endotelceller, HMEC-1, behandlades med Sulindac-sulfid och effekten på cellöverlevnad var studier med MTT-analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Beskrivning Gult
För användning med (applikation) Aktiv metabolit av sulindak; hämmar cyklooxygenas-1
CAS 32004-67-4
Molekylformel C20H17FO2S
Formel vikt 340,41 g/mol
Smältpunkt 189 °C till 191 °C
Löslighet Löslig i DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulindac sulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulindac sulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.