missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulindac, TRC

Produktkod. 30136127
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136127 1 g
30132845 5 g
17969849 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6992151G
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 38194-50-2
Molekylformel C20 H17 F O3 S
Molekylvikt (g/mol) 356.41
Synonym Sulindac, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid, cis-5-fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid, MK-231, Aflodac, Algocetil, Arthrocine, Artribid, Citireuma, Clinoril, Clisundac, Reumofil, Reumyl, Sudac, Sulinol, Sulreuma
IUPAC-namn 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metyl-3-[(4-metylsulfinylfenyl)metylid] inden-1-yl]ättiksyra
LEDER CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)S(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulindac
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
Formel vikt 356.0882
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.