Läs mer
Sulisobenzon, TRC
Produktkod. 30138420
Change view
Kvantitet:
50 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138420 10 g
30137352 5 g
30007983 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS78947010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4065-45-6
Molekylformel C14 H12 O6 S
Molekylvikt (g/mol) 308.31
Synonym 1-Phenol-4-sulfonic acid, 2-benzoyl-5-methoxy- (6CI), 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid, 2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, 2-Methoxy-4-hydroxy-5-benzoylbenzenesulfonic acid, 3-Benzoyl-4-hydroxy-6-methoxybenzenesulfonic acid, Benzophenone 4, Escalol 577, MS 40, NSC 60584, Seesorb 101S, Spectra-Sorb UV 284, Sulisobenzone, Sungard, Syntase 230, UV 284, Uval, Uvasorb S 5, Uvinul D 5030, Uvinul MS 40, Viosorb 111
IUPAC-namn 5-benzoyl-4-hydroxy-2-metoxibensensulfonsyra
LEDER COc1cc(O)c(cc1S(=O)(=O)O)C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
Formel vikt 308.0355
Procent renhet >95%