Läs mer
Sulfatlösning för jonkromatografi, 1g/L, H 2 O-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12922205 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12922205 100 mL 100ml
12932205 250 mL 250ml
12942205 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12922205 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 045 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    743.00 SEK
    518.62 SEK / 100ml
    Save 224.38 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller H2O
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL