Läs mer
Sulfatlösning för jonkromatografi, 1g/L, H 2 O-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12942205 Handla allt Fisher Chemical Produkter
500 mL, 500ml
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 12942205
Brand: Fisher Chemical A 045 500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller H2O
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 500 mL
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sulfatlösning för jonkromatografi, 1g/L, H 2 O-matris, Fisher Chemical™ >